Tlačiť
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1,3,5-Trimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H32930.MD H32930.03
H32930.MDEA 94.67 EUR
H32930.MD H32930.03
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 95%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 844891-04-9 Molecular Formula: C12H21BN2O2 Formula Weight: 236.12 MDL No.: MFCD06659062
Vzorec: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659062
Číslo CAS: 844891-04-9