Tlačiť
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
L19654.03 L19654.06
L19654.03EA 103.09 EUR
L19654.03 L19654.06
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 269410-08-4 Molecular Formula: C9H15BN2O2 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 145-149° MDL No.: MFCD03453063
Vzorec: C₉H₁₅BN₂O₂
Teplota tavenia: 145…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03453063
Číslo CAS: 269410-08-4