Tlačiť
Histamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
H7250-5G H7250-10G H7250-10MG H7250-25G
SIALH7250-5GEA 162.45 EUR
SIALH7250-5G SIALH7250-10G SIALH7250-10MG SIALH7250-25G
Histamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Histamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
Číslo MDL: MFCD00012703
Číslo CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4