Tlačiť
Histamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
53300-1G 53300-25G 53300-5G
SIAL53300-1GEA 24.59 EUR
SIAL53300-1G SIAL53300-25G SIAL53300-5G
Histamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Histamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
Číslo MDL: MFCD00012703
Číslo CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4