Tlačiť
Histamine dihydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Histamine 2HCl, 4-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
150620050 150620250 150621000 150625000
ACRO150620050EA 136.38 EUR
ACRO150620050 ACRO150620250 ACRO150621000 ACRO150625000
Histamine dihydrochloride 99%
Histamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁Cl₂N₃
Teplota tavenia: 249…252 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012703
Číslo CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %