2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H25999.03
H25999.09
H25999.03EA
51.34
EUR
H25999.03
H25999.09
2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Purity: 98%
CAS No.: 1450-93-7
Molecular Formula: C6H10N6.0.5H2SO4
Formula Weight: 215.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 4726750
MDL No.: MFCD00013162
Vzorec:
C₆H₁₂N₆O₄S Teplota tavenia: ∼ 270 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013162 Číslo CAS: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |