Tlačiť
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
L19131.03 L19131.06 L19131.MD
L19131.03EA 85.44 EUR
L19131.03 L19131.06 L19131.MD
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine ≥99%
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Purity: 99% CAS No.: 63604-59-1 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Melting Point: 176-178° Beilstein Reference: 3234
Vzorec: C₇H₇N₃
Teplota tavenia: 176…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426025
Číslo CAS: 63604-59-1