Tlačiť
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H35114.MD H35114.03
H35114.MDEA 0 EUR
H35114.MD H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
Teplota varu: 148 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02251330
Číslo CAS: 934-37-2