Tlačiť
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 34.14 EUR
H33234.03 H33234.06
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05663807
Číslo CAS: 6188-25-6