Tlačiť
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
235640250 235641000
ACRO235640250EA 98.68 EUR
ACRO235640250 ACRO235641000
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Teplota tavenia: 74…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010214
Číslo CAS: 4746-97-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %