Tlačiť
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17760.06 A17760.03
A17760.06EA 222.71 EUR
A17760.06 A17760.03
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
1-Pyrenebutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 3443-45-6 Molecular Formula: C20H16O2 Formula Weight: 288.35 Melting Point: 184-186° Beilstein Reference: 2140554
Vzorec: C₂₀H₁₆O₂
Mw: 288.35 g/mol
Teplota tavenia: 184…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004141
Číslo CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7