Tlačiť
1-Pyrenebutyric acid 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
418510050 418510010
ACRO418510050EA 302.02 EUR
ACRO418510050 ACRO418510010
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Vzorec: C₂₀H₁₆O₂
Mw: 288.35 g/mol
Teplota tavenia: 185…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004141
Číslo CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %