Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16495-13-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Teplota varu: 130 °C (0,1 mmHg) Hustota: 1,072 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054428 Číslo CAS: 16495-13-9 |