Tlačiť
Jars, with screw cap
Dodávateľ: SEMADENI
3720 3715 3716 5241 3714 3718
SEMA3720EA 357.8 EUR
SEMA3720 SEMA3715 SEMA3716 SEMA5241 SEMA3714 SEMA3718
Jars, with screw cap
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.