Tlačiť
1-Bromoisoquinoline 95+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392590050 392590010
ACRO392590050EA 485.36 EUR
ACRO392590050 ACRO392590010
1-Bromoisoquinoline 95+%
1-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota tavenia: 43…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234478
Číslo CAS: 1532-71-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
HPLC ≥95.0 %