Tlačiť
Oxid chromitý
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Chromic oxide
30136CP0G0100 30136CP0G05001
LACH30136CP0G0100EA 0 EUR
LACH30136CP0G0100 LACH30136CP0G05001
Oxid chromitý
Oxid chromitý
Vzorec: Cr₂O₃
Mw: 151.99
Teplota varu: 4000
Teplota tavenia: 2435
Hustota: 5.22 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010949
Číslo CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247