Silikagel
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
30139AP0G0100
30139AP0G0500
LACH30139AP0G0100EA
0
EUR
LACH30139AP0G0100
LACH30139AP0G0500
Silikagel
Silicon dioxide
Vzorec:
SiO₂ Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1719 °C Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011232 Číslo CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,08493 |