Tlačiť
Kyselina sírová ≥96%
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10055A96M2500 10055A96M5000 10055A96M1000
LACH10055A96M2500EA 24.43 EUR
LACH10055A96M2500 LACH10055A96M5000 LACH10055A96M1000
Kyselina sírová ≥96%
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Teplota varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974