Tlačiť
Síran sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
30187AP0G0500 30187AP0G1000
LACH30187AP0G0500EA 7.81 EUR
LACH30187AP0G0500 LACH30187AP0G1000
Síran sodný
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
Mw: 142.04
Teplota varu: 1429
Teplota tavenia: 888
Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003504
Číslo CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM