Tlačiť
Sulfit sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30195AP0G0500 30195AP0G0100 30195AP0G1000
LACH30195AP0G0500EA 7.58 EUR
LACH30195AP0G0500 LACH30195AP0G0100 LACH30195AP0G1000
Sulfit sodný
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Teplota tavenia: > 500 °C
Hustota: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003503
Číslo CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757