Tlačiť
Disulfid dvojsodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30024AP0G05001 30024AP0G1000
LACH30024AP0G05001EA 6.98 EUR
LACH30024AP0G05001 LACH30024AP0G1000
Disulfid dvojsodný
Disulfid dvojsodný
Vzorec: Na₂S₂O₅
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00167602
Číslo CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM