Tlačiť
Thiosíran sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30205CP0G0500 30205CP0G1000 30205-CP0-G
LACH30205CP0G0500EA 0 EUR
LACH30205CP0G0500 LACH30205CP0G1000 LACH30205-CP0-G
Thiosíran sodný
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 48 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844