Tlačiť
Hydroxid sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10006AP1G0500 10006AP1G1000
LACH10006AP1G0500EA 0 EUR
LACH10006AP1G0500 MACH10006AP1G1000
Hydroxid sodný
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 1390 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627