Tlačiť
Hydroxid hlinitý G.R.
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10004AP0G0500 10004AP0G1000
LACH10004AP0G0500EA 10.11 EUR
LACH10004AP0G0500 LACH10004AP0G1000
Hydroxid hlinitý G.R.
Hydroxid hlinitý
Solubility: insoluble in water
Use: preparation of other aluminium compounds, adsorbent, emulsifying agent
Apperance: white powder
Vzorec: Al(OH)₃
Teplota varu: 924 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 300 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003420
Číslo CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Iron (Fe) max. 0.01 %
Sulfates (SO4) max. 0.02 %
Appearance White powder
Al2O3 63 - 67 %