Tlačiť
Dusičnan sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování
30040CP0G0500 30040CP0G1000
LACH30040CP0G0500EA 0 EUR
LACH30040CP0G0500 LACH30040CP0G1000
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Mw: 84.99
Teplota varu: 380
Teplota tavenia: 308
Hustota: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011119
Číslo CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
OSN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720