Tlačiť
Dusitan sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonymá: Diazotizing salts
30046CP0G1000 30046CP0G0500
LACH30046CP0G1000EA 15.14 EUR
LACH30046CP0G1000 LACH30046CP0G0500
Dusitan sodný
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Mw: 69
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 284
Hustota: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721