Tlačiť

Dusitan sodný

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonymá: Diazotizing salts

30046AP0G0500 30046AP0G0100 30046AP0G0250 30046AP0G1000
LACH30046AP0G0500EA 10.69 EUR
LACH30046AP0G0500 LACH30046AP0G0100 LACH30046AP0G0250 LACH30046AP0G1000
Dusitan sodný
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
Mw: 69
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 284
Hustota: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011118
Číslo CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
OSN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR