Tlačiť
Dusitan draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30045AP0G1000 30045AP0G0500
LACH30045AP0G1000EA 0 EUR
LACH30045AP0G1000 LACH30045AP0G0500
Dusitan draselný
Dusitan draselný
Vzorec: KNO₂
Mw: 85.1
Teplota tavenia: 387
Hustota: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011408
Číslo CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
OSN: 1488
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07734