Tlačiť
Manganistan draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30123CP0G1000 30123CP0G0250 30123CP0G0500
LACH30123CP0G1000EA 0 EUR
LACH30123CP0G1000 LACH30123CP0G0250 LACH30123CP0G0500
Manganistan draselný
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Teplota tavenia: > 240 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824