Tlačiť
Jodistan sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30493 30493_S
LACH30493EA 0 EUR
LACH30493 LACH30493_S
Jodistan sodný
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 175 °C
Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003534
Číslo CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714