Tlačiť
Jodid draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30115AP0G01001 30115AP0G02501 30115AP0G0500 30115AP0G1000
LACH30115AP0G01001EA 28.4 EUR
LACH30115AP0G01001 LACH30115AP0G02501 LACH30115AP0G0500 LACH30115AP0G1000
Jodid draselný
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Teplota varu: 1330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 686 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727