Tlačiť
Fluorid draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30048AP0G0500 30048AP0G1000
LACH30048AP0G0500EA 51.67 EUR
LACH30048AP0G0500 LACH30048AP0G1000
Fluorid draselný
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Mw: 58.1
Teplota varu: 1505
Teplota tavenia: 860
Hustota: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714