Tlačiť
chroman draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30108CP0G0500 30108CP0G0250
LACH30108CP0G0500EA 0 EUR
LACH30108CP0G0500 LACH30108CP0G0250
chroman draselný
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
Mw: 194.19
Teplota varu: 1000
Teplota tavenia: 985
Hustota: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011368
Číslo CAS: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
OSN: 3087
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,07784