Tlačiť
Dvojchroman draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30020CP0G0250 30020CP0G0500 30020CP0G1000
LACH30020CP0G0250EA 0 EUR
LACH30020CP0G0250 LACH30020CP0G0500 LACH30020CP0G1000
Dvojchroman draselný
Dvojchroman draselný
Vzorec: K₂Cr₂O₇
Teplota varu: 500 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 398 °C
Hustota: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011367
Číslo CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
OSN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790