Tlačiť

Dvojchroman draselný

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30020AP0G0100 30020AP0G1000
LACH30020AP0G0100EA 0 EUR
LACH30020AP0G0100 LACH30020AP0G1000
Dvojchroman draselný
Dvojchroman draselný
Vzorec: K₂Cr₂O₇
Mw: 294.18
Teplota varu: 500
Teplota tavenia: 398
Hustota: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011367
Číslo CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
OSN: 3087
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR