Tlačiť
Chlorečnan draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30068AP0G0500 30068AP0G1000
LACH30068AP0G0500EA 49.74 EUR
LACH30068AP0G0500 LACH30068AP0G1000
Chlorečnan draselný
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
Teplota varu: 400 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 356 °C
Hustota: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011361
Číslo CAS: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
OSN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07703