Tlačiť
Chlorid draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30076AP0G0500 30076AP0K00005 30076AP0G0250 30076AP0G1000
LACH30076AP0G0500EA 10.11 EUR
LACH30076AP0G0500 LACH30076AP0K00005 LACH30076AP0G0250 LACH30076AP0G1000
Chlorid draselný
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Teplota varu: 1420 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621