Tlačiť
Hydrogenuhličitan sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Synonymá: Sodium bicarbonate
30067AP0G0500 30067AP0G1000
LACH30067AP0G0500EA 6.33 EUR
LACH30067AP0G0500 LACH30067AP0G1000
Hydrogenuhličitan sodný
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec: NaHCO₃
Mw: 84.01
Teplota tavenia: 270
Hustota: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003528
Číslo CAS: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM