Tlačiť
Bromičnan sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30003AP0G0100 30003AP0G0250 30003AP0G0500
LACH30003AP0G0100EA 0 EUR
LACH30003AP0G0100 LACH30003AP0G0250 LACH30003AP0G0500
Bromičnan sodný
Bromičnan sodný
Vzorec: BrNaO₃
Mw: 150.89
Teplota varu: 1390
Teplota tavenia: 381
Hustota: 3.254 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003476
Číslo CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
OSN: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736