Tlačiť
Bromid sodný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
30006AP0G0500 30006-AP0-G
LACH30006AP0G0500EA 69.7 EUR
LACH30006AP0G0500 LACH30006-AP0-G
Bromid sodný
Bromid sodný
Vzorec: NaBr
Mw: 102.89
Teplota varu: 1396
Teplota tavenia: 753
Hustota: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003475
Číslo CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666