Tlačiť
Bromid draselný
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování
30005AP0G0500 30005AP0G1000
LACH30005AP0G0500EA 40.91 EUR
LACH30005AP0G0500 LACH30005AP0G1000
Bromid draselný
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Teplota varu: 1435 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 730 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011358
Číslo CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701