Tlačiť
Toluen
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
20056AT0M2500 20056AT0M5000 20056AT0M1000
LACH20056AT0M2500EA 33.25 EUR
LACH20056AT0M2500 LACH20056AT0M5000 LACH20056AT0M1000
Toluen
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Teplota varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008512
Číslo CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
OSN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM