Tlačiť
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
H56568.03 H56568.06 H56568.14
H56568.03EA 46.13 EUR
H56568.03 H56568.06 H56568.14
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Vzorec: C₉H₁₄O₄
Teplota varu: 94…96 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,055
Teplota vzplanutia: 87 °C (189 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001283
Číslo CAS: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6