Tlačiť
Serotonin hydrochloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
S21263.A1 S21263.09
S21263.A1EA 0 EUR
S21263.A1 S21263.09
Serotonin hydrochloride
Serotonin hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂O
Mw: 212.68
Číslo MDL: MFCD00012686
Číslo CAS: 153-98-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III