Tlačiť
Methylakrylát ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodávateľ: TCI
Nebezpečí
Synonymá: Acrylic acid methyl ester
Stabilizácia: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0145-25ML A0145-500ML
TCIAA0145-25MLEA 34.37 EUR
TCIAA0145-25ML TCIAA0145-500ML
Methylakrylát ≥99.0% (by GC) stabilised
Methylakrylát
Vzorec: C₄H₆O₂
Mw: 86.09
Teplota varu: 80°C
Teplota vzplanutia: –1°C
Číslo MDL: MFCD00008627
Číslo CAS: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
OSN: 1919
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&vid=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %