Tlačiť
2-Ethylhexyl-akrylát monomer ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodávateľ: TCI
Varování
Synonymá: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilizácia: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0144-25ML A0144-500ML
TCIAA0144-25MLEA 36.49 EUR
TCIAA0144-25ML TCIAA0144-500ML
2-Ethylhexyl-akrylát monomer ≥99.0% (by GC) stabilised
2-Ethylhexyl-akrylát
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
Mw: 184.28
Teplota varu: 215°C
Teplota tavenia: –90°C
Teplota vzplanutia: 80°C
Číslo MDL: MFCD00009495
Číslo CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863735606e273da98f08a1c12e54de55ef4f9a7b&vid=f6a1b341cf139b5d6298c4e7e3db58624508c2d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %