Tlačiť

Kyselina octová 99% 99

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonymá: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

10047-A99-M 10047A99M1000 10047A99M2500
LACH10047-A99-MEA 0 EUR
LACH10047-A99-M LACH10047A99M1000 LACH10047A99M2500
Kyselina octová 99% 99
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Mw: 60.05
Teplota varu: 118
Teplota tavenia: 17
Teplota vzplanutia: 38.5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036152
Číslo CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
OSN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR