Tlačiť
Ethylacetát
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
20028CT0L00101 20028CT0M5000 20028CT0M1000
LACH20028CT0L00101EA 0 EUR
LACH20028CT0L00101 LACH20028CT0M5000 LACH20028CT0M1000
Ethylacetát
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
Teplota varu: 77,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009171
Číslo CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
OSN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM