Tlačiť
Manganese(III) acetate dihydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
47050.04 47050.09 47050.18
47050.04EA 154.43 EUR
47050.04 47050.09 47050.18
Manganese(III) acetate dihydrate ≥97%
Manganese(III) acetate dihydrate
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mn·2H₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150022
Číslo CAS: 19513-05-4
EINECS: 213-602-5