Tlačiť
Ethyl-akrylát ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodávateľ: TCI
Nebezpečí
Synonymá: Acrylic acid-ethyl ester
Stabilizácia: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0143-25ML A0143-500ML
TCIAA0143-25MLEA 34.42 EUR
TCIAA0143-25ML TCIAA0143-500ML
Ethyl-akrylát ≥99.0% (by GC) stabilised
Ethyl-akrylát
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 100°C
Teplota vzplanutia: 8°C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009188
Číslo CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
OSN: 1917
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&vid=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %